missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMCH Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA525442

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13202389

  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PMCH Polyclonal antibody specifically detects PMCH in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PMCH
Polyclonal
Unconjugated
PMCH
A230109K23Rik; MCH; melanin-concentrating hormone; melanin-concentrating hormone precursor; NEI; Neuropeptide-glutamic acid-isoleucine; neuropeptide-glutamic acid-isoleucine (NEI); Neuropeptide-glycine-glutamic acid; neuropeptide-glycine-glutamic acid (NGE); NGE; Pmch; ppMCH; prepro-MCH; prepro-melanin-concentrating hormone; pro-MCH; pro-melanin concentrating hormone; pro-melanin-concentrating hormone
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
110312, 5367
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P20382, P56942
PMCH
KLH conjugated synthetic peptide between 94-122 amino acids from the central region of human PMCH
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote