Learn More
PMPCA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15587212
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: IRNVKPEDVK RVASKMLRGK PAVAALGDLT DLPTYEHIQT ALSSKDGRLP Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 77%; Guinea Pig: 79%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rat: 93%
PMPCA Polyclonal antibody specifically detects PMPCA in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PMPCA
Polyclonal
Unconjugated
PMPCA
1200002L24Rik; 4933435E07Rik; alpha-MPP; inactive zinc metalloprotease alpha; inositol polyphosphate-5-phosphatase, 72 kD; INPP5E; KIAA0123; mitochondrial matrix processing protease, alpha subunit; mitochondrial processing peptidase alpha subunit, mitochondrial; mitochondrial-processing peptidase subunit alpha; MPPA; P-55; peptidase (mitochondrial processing) alpha; peptidase, mitochondrial processing alpha subunit; peptidase, mitochondrial processing subunit alpha; PMPCA; SCAR2; Unknown (protein for MGC:139568)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
23203
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q10713
PMPCA
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human PMPCA