Learn More
proBDNF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSB00015W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10451630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute with 100 μL of sterile water.
plays a role in the development of hippocampal long term potentiation; involved in regulation of synaptic plasticity.
Spezifikation
Spezifikation
proBDNF
Polyclonal
Bdnf
Brain-derived neurotrophic factor precursor, proBDNF, pro BDNF
Rabbit
100 μL
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
P21237, P23363
BDNF
A synthetic peptide from mouse proBDNF
RUO
12064, 24225
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized