Learn More
Proteus Monoclonal Antibody (31-17), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA135772
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11595042
  • 474.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody reacts with bacteria in suspension and is useful for detection of Proteus spp. This clone reacts with approximately 50% of the Proteus spp. isolates tested.
Proteus Monoclonal antibody specifically detects Proteus in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Proteus
Monoclonal
0.10 mg/mL
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide
Proprietary immunogen.
1 mL
Primary
4° C
Liquid
ELISA
31-17
Unconjugated
Mouse
purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG2a