Learn More
RAB21 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15375331
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is mouse kidney tissue lysate. PA5-34404 can be used with blocking peptide PEP-1446.
RAB21 Polyclonal antibody specifically detects RAB21 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
RAB21
Polyclonal
Unconjugated
RAB21
9630024B22; GTP-binding protein RAB21; KIAA0118; Rab-12; Rab21; RAB21, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-21
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
216344, 23011, 299799
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P35282, Q6AXT5, Q9UL25
RAB21
A 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human RAB21
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat