Learn More
Rab5 Mouse, Unlabeled, Clone: 15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen Rab5
Klon 15
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610281
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610282
150 μg
610.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rab5 is a low molecular weight GTP-binding protein that plays a role in endocytic vesicle traffic. Like other Rab proteins, Rab5 has C-terminal cysteine residues that are post-translationally modified by geranylgeranylation, which is critical for its membrane targeting. Rab5 is associated with early endosome and plasma membranes and evidence suggests that Rab5 is involved in regulation of early endosome fusion. The GTP/GDP cycle controls shuttling of Rab proteins between the cytosol and organelle membranes. In vitro, Rab5 proteins are removed from membranes by a GDP dissociation inhibitor protein (rabGDI) which leads to the formation of a cytosolic Rab5-rabGDI complex. Rab5 insertion into membranes is a multistep process in which a transient GDP-Rab5 intermediate is formed and converted into GTP-Rab5 that subsequently enters the acceptor membrane and releases rabGDI into the cytosol.
Spezifikation
Spezifikation
Rab5
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
15
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.