Learn More
Goat anti-Rabbit IgG Fc Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A16118
89.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15373926
  • 134.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Rabbit IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG Fc in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG Fc
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Rabbit
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Gamma Immunoglobin Fc region
2 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.