missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed ReadyProbes™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594, Invitrogen™

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen R37117

185.25 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15106896

  • 195.00 € / 2 Ampullen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

No pipetting or dilutions required. Just tip and drip two drops per mL buffer to stain your cells.

Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
PBS with 0.1% BSA and <0.1% sodium azide
Gamma Immunoglobin
2 x 2.5 mL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Alexa Fluor 594
Goat
Affinity chromatography
RUO
Rabbit
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote