Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 635, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A31577
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10318602
  • 328.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Product will be shipped at Room Temperature.
Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alexa Fluor 635
Goat
purified
RUO
Rabbit
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark