missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A24535

98.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg

Artikelnummer. 15415011

  • 147.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).

Rabbit IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Rabbit IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Rabbit
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote