Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 350, Invitrogen™
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510037
118.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13487187
  • 178.00 € / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to bovine, chicken, goat, human, mouse, pig and rat.
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 350
Donkey
Antigen affinity chromatography
RUO
Rabbit
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Rabbit IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C