missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A10547

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg

Artikelnummer. 10762334

  • 291.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Storage and reconstitution: when stored desiccated at or below -20°C, the lyophilized powder is stable for at least one year. Reconstitute using 0.5 mL PBS, pH 7.2, to yield a 1 mg/mL stock solution containing 0.02% thimerosal. After reconstitution, store product at 4°C. For prolonged storage after reconstitution, add glycerol to a final concentration of 50% (v/v), aliquot, and store at or below -20°C. When stored properly, the solution is stable for approximately three months.

Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
PBS with 0.02% thimerosal
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
-20°C
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
HRP
Goat
purified
RUO
Rabbit
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote