Learn More
F(ab')2-Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Qdot™ 585, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen Q11411MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10454573
  • 476.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Qdot nanocrystals are composed of semi-conductor material to generate a fluorescent particle which is exceptionally bright and does not photobleach. Qdot nanocrystals paired with the correct optical filters are as much as 50 times brighter than traditional organic dyes.
Rabbit IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L)
Polyclonal
0.05M borate with 1M betaine and 0.05% sodium azide; pH 8.3
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
200 μL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Qdot 585
Goat