Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Texas Red, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen T2767
127.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Artikelnummer. 10402072
  • 191.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Texas Red
Goat
purified
RUO
Rabbit
Liquid
Immunocytochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark