Learn More
Goat anti-Rat IgA Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184707
366.04 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11539210
  • 393.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody may cross-react with IgH from other species. Goat anti Rat IgA antibody recognizes rat IgA as assessed by immunoelectrophoresis and ELISA.Goat anti Rat IgA antibody may cross react with IgA from other species.
Rat IgA Polyclonal antibody specifically detects Rat IgA in Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgA
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Proprietary Immunogen.
500 μg
Secondary
4° C, do not freeze