Learn More
Mouse anti-Rat IgE Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA516812
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15226059
  • 578.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For FACS analysis, use 50 μL of the suggested working dilution to label 2x10^7 cells in 100 μL. Mouse anti Rat IgE antibody, clone MARE-1 recognizes rat epsilon heavy chain of immunoglobulin IgE and does not cross-react with other classes of rat immunoglobulin.
Rat IgE Monoclonal antibody specifically detects Rat IgE in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgE
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide
Rat IgE myeloma proteins (IR162, IR1016, IR2 and IR410)
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG1
Flow Cytometry
MARE-1
FITC
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Rat