Learn More
Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 350, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A21093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10729374
  • 259.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Product will be shipped at Room Temperature.
Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Alexa Fluor 350
Goat
purified
RUO
Rat
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C, store in dark