Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18925
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15400874
  • 157.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rat samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Biotin
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.