Learn More
F(ab')2-Goat anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A24557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15400974
  • 406.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed in Rat samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed
Polyclonal
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
Goat
purified
RUO
Rat