Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA133298
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11529612
  • 381.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-33298 detects IgG1 from rat samples. MA1-33298 has been successfully used in immunohistochemistry (frozen tissue), immunohistochemistry (paraffin tissue) applications.
Mouse IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
Monoclonal
Biotin
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Proprietary immunogen - Contact ABR for details.
100 Tests
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
Control, Flow Cytometry
0.1 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Not Applicable