Learn More
Goat anti-Rat IgG2c Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184711
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11579210
  • 404.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody may cross-react with IgG2c from other species. Goat anti Rat IgG2c antibody recognizes rat IgG2c as assessed by immunoelectrophoresis and ELISA.Goat anti Rat IgG2c antibody may cross react with IgG2c from other species.
Rat IgG2c Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG2c in Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2c
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Proprietary Immunogen.
500 μg
Secondary
4° C, do not freeze