missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rat IgM Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 550, Invitrogen™

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen SA510011

118.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13427167

  • 178.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to human and mouse.

Rat IgM Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rat IgM Cross-Adsorbed in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Rat IgM Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 550
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Rat IgM
500 μg
Secondary
4° C
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote