Learn More
Goat anti-Rat IgM Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 800, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13477167
  • 178.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to human and mouse.
Rat IgM Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rat IgM Cross-Adsorbed in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgM Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 800
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Rat
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Rat IgM
500 μg
Secondary
4° C