Learn More
Goat anti-Rat IgM (Heavy chain) Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A21248
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10328082
  • 257.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
This goat anti-Rat antibody has been purified by rat IgM-affinity chromatography and reacts specifically with IgM heavy chains (μ chains) and not with immunoglobulin light chains from rat, as determined by ELISA. Product will be shipped at Room Temperature.
Rat IgM (Heavy chain) Polyclonal antibody specifically detects Rat IgM (Heavy chain) in Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgM (Heavy chain)
Polyclonal
Alexa Fluor 647
Goat
purified
RUO
Rat
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Rat Mu immunonglobin
500 μg
Secondary
4° C, store in dark