Learn More
RNASET2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13496597
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
RNASET2 Polyclonal antibody specifically detects RNASET2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
RNASET2
Polyclonal
Unconjugated
RNASET2
0610007O07Rik; 4833423A10Rik; 4930532K22Rik; bA514O12.3; C79750; Ribonuclease 6; Ribonuclease 6-A; Ribonuclease 6-B; Ribonuclease T2; ribonuclease T2A; Ribonuclease T2-A; Ribonuclease T2-B; RNase T2; RNASE6PL; RNASET2; Rnaset2a; Rnaset2b; rnt2; RP11-514O12.3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8635
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.81 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O00584
RNASET2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 26 and 256 of Human Ribonuclease T2