Learn More
Rsk Mouse, Unlabeled, Clone: 78, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen Rsk
Klon 78
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610225
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610226
150 μg
650.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The p90[rsk] (Rsk) and p70[s6k] kinases were first identified based on their ability to phosphorylate the 40S ribosomal protein S6 in vitro. Both of these enzymes are differentially regulated by serine/threonine phosphorylation in response to mitogenic stimulation. ERK1 and ERK2 have been shown to regulate Rsk activity. Once activated by this phosphorylation, a significant amount of Rsk can be found in the nucleus, suggesting that it has a role in nuclear signaling events. The regulation of nuclear Rsk and ERK activities by growth factors is coordinated with the induction of several early response genes. Rsk has also been shown to be activated by ionizing radiation, presumably through an activated MAP kinase. Studies in Xenopus oocytes and mouse NIH/3T3 cells indicate that inactive Rsk and ERK2 exist in a complex of approximately 110kDa. Upon phosphorylation of Rsk and ERK2, the heterodimer dissociates and at least a portion of these activated kinases translocate to the nucleus.
Spezifikation
Spezifikation
Rsk
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
78
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.