Learn More
RSK1 Monoclonal Antibody (257R21), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen AHO1472
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10783294
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RSK1 Monoclonal antibody specifically detects RSK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
RSK1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.2
P18653, Q15418, Q63531
RPS6KA1
Recombinant fragment of human RSK1 expressed in E. coli.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ
Western Blot
257R21
Unconjugated
RPS6KA1
90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1; dJ590P13.1 (ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 1); hu-1; MAP kinase-activated protein kinase 1; MAP kinase-activated protein kinase 1a; MAPK-activated protein kinase 1; MAPK-activated protein kinase 1a; MAPKAP kinase 1; MAPKAP kinase 1a; MAPKAPK-1; mapkapk1a; MAPKAPK-1a; p90Rsk; P90-RSK; p90-RSK 1; p90Rsk1; p90-Rsk1; p90S6K; pp90RSK1; ribosomal protein S6 kinase 2 alpha; ribosomal protein S6 kinase 2 beta; ribosomal protein S6 kinase a, polypeptide 1; ribosomal protein S6 kinase A1; ribosomal protein S6 kinase A1 L homeolog; ribosomal protein S6 kinase alpha 1; Ribosomal protein S6 kinase alpha-1; Ribosomal protein S6 kinase II alpha; ribosomal protein S6 kinase II beta; ribosomal protein S6 kinase polypeptide 1; ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 1; Ribosomal protein S6 kinase, 90kD, 1; ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1; ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 L homeolog; ribosomal protein S6 kinas
Mouse
Affinity chromatography
RUO
20111, 6195, 81771
-20°C