Learn More
S100 Monoclonal Antibody (8B10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA122734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11571400
  • 512.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-22734 detects S100 in human samples.
S100 Monoclonal antibody specifically detects S100 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100
Monoclonal
4.2 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P04271, P23297
S100A1, S100B
Full length human S100 protein.
200 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
8B10
Unconjugated
S100A1
AI266795; AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; Protein S100-A1; protein S100-B; S 100; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium binding protein B; S100 calcium-binding protein A1; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S-100 protein alpha chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit alpha; S-100 protein subunit beta; S100 protein, alpha polypeptide; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100a; S100A1; S100alpha; S100-alpha; S100B; S100-B; S100beta; S100P
Mouse
Protein A
RUO
6271, 6285
4° C, do not freeze