missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100 Monoclonal Antibody (6G1), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA123052

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11511430

  • 512.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is specific for S100BB (beta-beta) and S100AB (alpha-beta).

S100 Monoclonal antibody specifically detects S100 in Human samples. It is validated for Affinity Purification, ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

S100
Monoclonal
5.4 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P04271, P23297
S100A1, S100B
Purified S100 protein from human brain.
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Affinity Purification, ELISA, Western Blot
6G1
Unconjugated
S100A1
AI266795; AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; Protein S100-A1; protein S100-B; S 100; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium binding protein B; S100 calcium-binding protein A1; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S-100 protein alpha chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit alpha; S-100 protein subunit beta; S100 protein, alpha polypeptide; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100a; S100A1; S100alpha; S100-alpha; S100B; S100-B; S100beta; S100P
Mouse
Protein A
RUO
6271, 6285
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote