Learn More
S100 Monoclonal Antibody (6G1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA120103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11513723
  • 473.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-20103 detects S100 in human samples.
S100 Monoclonal antibody specifically detects S100 in Human samples. It is validated for Affinity Purification, ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100
Monoclonal
4 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P04271, P23297
S100A1, S100B
Human S-100 protein
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Affinity Purification, ELISA, Western Blot
6G1
Unconjugated
S100A1
AI266795; AI850290; Bpb; hypothetical protein LOC525716; NEF; Protein S100-A1; protein S100-B; S 100; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium binding protein B; S100 calcium-binding protein A1; S100 calcium-binding protein B; S100 calcium-binding protein beta (neural); S100 calcium-binding protein, beta (neural); S-100 calcium-binding protein, beta chain; S-100 protein alpha chain; S-100 protein beta chain; S-100 protein subunit alpha; S-100 protein subunit beta; S100 protein, alpha polypeptide; S100 protein, beta polypeptide; S100 protein, beta polypeptide, neural; S100a; S100A1; S100alpha; S100-alpha; S100B; S100-B; S100beta; S100P
Mouse
Protein A
RUO
6271, 6285
4° C, do not freeze