Learn More
S100A1 Monoclonal Antibody (2C8B8, 2C8E8,3C8D8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515325
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11335303
  • 461.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15325 targets S100A1 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15325 immunogen is purified recombinant fragment of S100A1 expressed in E. Coli.
S100A1 Monoclonal antibody specifically detects S100A1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A1
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P23297
S100A1
Purified recombinant fragment of S100A1 expressed in E. Coli.
RUO
6271
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2C8B8, 2C8E8,3C8D8, 2C8E8, 3C8D8
Unconjugated
S100A1
AI266795; Protein S100-A1; S100; S100 alpha; S100 calcium binding protein A1; S100 calcium-binding protein A1; S-100 protein alpha chain; S-100 protein subunit alpha; S100 protein, alpha polypeptide; S100a; S100A1; S100-alpha