Learn More
S100A12 Monoclonal Antibody (161205), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523925
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15583612
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects recombinant human EN-RAGE in direct ELISAs. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
S100A12 Monoclonal antibody specifically detects S100A12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A12
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P80511
S100A12
E. coli-derived recombinant human EN-RAGE Met1-Glu92
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Western Blot
161205
Unconjugated
S100A12
CAAF1; CAGC; Calcitermin; calcium-binding protein in amniotic fluid 1; calgranulin C; calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; ENRAGE; EN-RAGE; Extracellular newly identified RAGE-binding protein; migration inhibitory factor-related protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophil S100 protein; p6; Protein S100 A12; protein S100-A12; S100 calcium binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C); S100A12
Mouse
Protein A/G
RUO
6283
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized