Learn More
S100A12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15507552
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
S100A12 Polyclonal antibody specifically detects S100A12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A12
Polyclonal
Unconjugated
S100A12
CAAF1; CAGC; Calcitermin; calcium-binding protein in amniotic fluid 1; calgranulin C; calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; ENRAGE; EN-RAGE; Extracellular newly identified RAGE-binding protein; migration inhibitory factor-related protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophil S100 protein; p6; Protein S100 A12; protein S100-A12; S100 calcium binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12; S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C); S100A12
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
6283
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P80511
S100A12
E. coli-derived recombinant human EN-RAGE/S100A12 Met1-Glu92