missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA547615

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15598102

  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In direct ELISAs and Western blots, approximately 40% cross-reactivity with recombinant human (rh) S100A13 is observed, and less than 1% cross-reactivity with rhS100A1 and rhS100A11 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

S100A13 Polyclonal antibody specifically detects S100A13 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

S100A13
Polyclonal
Unconjugated
S100a13
Protein S100-A13; S100 calcium binding protein A13; S100 calcium-binding protein A13; S100A1; S100a13
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
20196
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P97352
S100a13
E. coli-derived recombinant mouse S100A13 Ala2-Lys98
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote