Learn More
S100A16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15548332
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 30% cross-reactivity with recombinant human S100A16 is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse S100A4, recombinant human (rh) S100A2, and rhS100A10 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
S100A16 Polyclonal antibody specifically detects S100A16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A16
Polyclonal
Unconjugated
S100a16
2300002L21Rik; AAG13; aging-associated gene 13 protein; aging-associated protein 13; AI325039; AI663996; DT1P1A7; MGC17528; protein S100-A16; Protein S100F; Protein S100-F; S100 calcium binding protein A16; S100 calcium-binding protein A16; S100A16; S100F
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
67860
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9D708
S100a16
E. coli-derived recombinant mouse S100A16 Ala2-Ser124