Learn More
S100P Monoclonal Antibody (357517), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15593792
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) S100A10 or rhS100B is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
S100P Monoclonal antibody specifically detects S100P in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100P
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P25815
S100P
E. coli-derived recombinant human S100P Met1-Lys95
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Western Blot
357517
Unconjugated
S100P
MIG9; Migration-inducing gene 9 protein; protein S100-E; Protein S100-P; S100 calcium binding protein P; S100 calcium-binding protein P; S100E; S100p
Mouse
Protein A/G
RUO
6286
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized