Learn More
S100PBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544508
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15536522
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: ERRLGKVIPV LQTKTRTNVP TFSQSNLEQQ KQLYLRSVIA HIEDPEDTNQ Sequence homology: Cow: 85%; Dog: 85%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 85%; Pig: 85%; Rabbit: 77%; Rat: 85%
S100PBP Polyclonal antibody specifically detects S100PBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100PBP
Polyclonal
Unconjugated
S100PBP
4930429A08Rik; AI851343; hypothetical protein LOC539983; RGD1564943; S100P binding protein; S100P binding protein 1; S100P-binding protein; S100P-binding protein Riken; S100pbp; S100PBPR
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
64766
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96BU1
S100PBP
Synthetic peptide directed towards the middle region of human S100PBP