Learn More
SLC13A5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524675
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13281689
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
S13A5 is a tricarboxylate plasma transporter with a preference for citrate.
Spezifikation
Spezifikation
SLC13A5
Polyclonal
Unconjugated
Q86YT5, Q67BT3
SLC13A5
KLH conjugated synthetic peptide between 151-180 amino acids from the central region of human S13A5
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
0.5 mg/mL
SLC13A5
NACT, Na(+)/citrate cotransporter, sodium-coupled citrate transporter, sodium-dependent citrate transporter, solute carrier family 13 member 5, solute carrier family 13, member 5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
237831, 284111
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles