Learn More
S1PR2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11327343
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology.
S1PR2 Polyclonal antibody specifically detects S1PR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S1PR2
Polyclonal
Unconjugated
S1PR2
agr16; edg5; edg-5; S1PR2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
14739, 9294
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95136, P52592
S1PR2
Synthetic peptide sequence (NYTKETLETQ) corresponding to the internal amino acids of S1PR2
100 μg
Primary
Human, Mouse