Learn More
Human Serum Albumin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen R01011D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10848830
  • 508.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Purity: IgG is > 98.8% total protein by SDS-PAGE. Becker titer results showed > 3.0 mg/mL (antigen/antibody).
Human Serum Albumin Polyclonal antibody specifically detects Human Serum Albumin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human Serum Albumin
Polyclonal
Unconjugated
ALB
Alb; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; cell growth inhibiting protein 42; DKFZp779N1935; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
213
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide; pH 7.4
P02768
ALB
Purified human serum albumin