Learn More
Rabbit anti-Sheep IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 488, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13457207
  • 177.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to chicken, horse, human, mouse and rat.
Sheep IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Sheep IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Ovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Sheep IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 488
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Ovine
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Sheep IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C