Learn More
SIRT7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513226
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10852091
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.
SIRT7 Polyclonal antibody specifically detects SIRT7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SIRT7
Polyclonal
Unconjugated
SIRT7
MGC126840; MGC126842; NAD-dependent deacetylase sirtuin-7; NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-7; NAD-dependent protein deacylase sirtuin-7; regulatory protein SIR2 homolog 7; silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7; Sir2l7; SIR2-like protein 7; sir2-related protein type 7; Sirt7; sirtuin 7; sirtuin type 7; Unknown (protein for MGC:142712)
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
51547
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9NRC8
SIRT7
KLH conjugated synthetic peptide between 331-360 amino acids from the C-terminal region of human SIRT7
400 μL