missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDG3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA523225

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13207128

  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

EDG3 Polyclonal antibody specifically detects EDG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

EDG3
Polyclonal
Unconjugated
S1PR3
AI132464; cardiac sphingosine-1-phosphate specific receptor; EDG3; EDG-3; Edg3l; Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3; endothelial differentiation sphingolipid G-protein-coupled receptor 3; endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3; FLJ37523; FLJ93220; G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3; Lpb3; Lysophospholipid receptor B3; MGC71696; S1P receptor 3; S1P receptor EDG3; S1P receptor Edg-3; S1P receptor S1P3; S1p3; S1PR3; sphingosine; Sphingosine 1-phosphate receptor 3; sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3; sphingosine-1-phosphate receptor 3
Rabbit
Protein G
RUO
13610, 1903
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q99500, Q9Z0U9
S1PR3
A portion of amino acids 300-350 of human Sphingolipid Receptor Edg3/S1P3
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote