Learn More
SRC Family Negative Regulatory (pY) Site Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 44912
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10028672
  • 497.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SRC Family Negative Regulatory (pY) Site Polyclonal antibody specifically detects SRC Family Negative Regulatory (pY) Site in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SRC Family Negative Regulatory (pY) Site
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
P12931
SRC
synthesized phosphopeptide derived from the region of human Hck that contains tyrosine 522.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
SRC
ASV; c-SRC; EC 2.7.10.2; p60-Src; pp60c-src; Proto-oncogene c-Src; protooncogene SRC, Rous sarcoma; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src; SRC; SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase; SRC1; THC6; tyrosine kinase pp60c-src; tyrosine-protein kinase SRC-1; v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6714
-20°C