Learn More
SSEA5 Monoclonal Antibody (8E11), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA1144PE
309.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15372897
  • 464.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunofluorescence and flow cytometric analysis of MA1-144-PE shows positive staining of SSEA-5 in human embryonal carcinoma NCCIT cells.
SSEA5 Monoclonal antibody specifically detects SSEA5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
SSEA5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
8E11
PE
SSEA-5
Undifferentiated H9 human embryonic stem cells
100 μL
Primary
4° C, do not freeze