Learn More
SSX5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13494717
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
SSX5 Polyclonal antibody specifically detects SSX5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SSX5
Polyclonal
Unconjugated
SSX5
protein SSX5; SSX family member 5; SSX5; synovial sarcoma, X breakpoint 5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6758
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.61 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O60225
SSX5
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 13 and 214 of Human SSX5