Learn More
ST6GALNAC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13435717
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Human (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
ST6GALNAC1 Polyclonal antibody specifically detects ST6GALNAC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ST6GALNAC1
Polyclonal
Unconjugated
ST6GALNAC1
alpha-2,6-sialyltransferase ST6GalNAc I; alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1; GalNAc alpha-2, 6-sialyltransferase I, long form; galNAc alpha-2,6-sialyltransferase I; HSY11339; sialyltransferase 7 ((alpha-N-acetylneuraminyl 2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminde alpha-2,6-sialyltransferase) A; sialyltransferase 7 ((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase) A; sialyltransferase 7A; SIAT7A; SIAT7-A; ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1; ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase 1; ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1; ST6GalNAc I; ST6GALNAC1; ST6GALNAC1, alpha-2,6-sialyltransferase 1; ST6GalNAcI; STYI; UNQ543/PRO848
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55808
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9NSC7
ST6GALNAC1
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 175 and 416 of Human ST6GALNAC1