Learn More
ST8SIA4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526774
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13281019
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
ST8SIA4 Polyclonal antibody specifically detects ST8SIA4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ST8SIA4
Polyclonal
Unconjugated
St8sia4
alpha-2,8-polysialyltransferase; alpha-2,8-polysialyltransferase IV; alpha-2,8-sialyltransferase; alpha-2,8-sialyltransferase 8D; alpha-2,8-sialyltransferase ST8Sia IV; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyl transferase; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase-like protein; LOW QUALITY PROTEIN: CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase; N-glycan alpha 2,8-sialyltransferase; polysialyltransferase; polysialyltransferase-1; Pst; PST1; PST-1; Sia8D; sialyltransf; sialyltransferase 8 (alpha-2 8-polysialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2 8-polysialytransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-polysialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-polysialytransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-sialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-sialytransferase) D; sialyltransferase 8D; Sialyltransferase St8Sia IV; sialytransferase St8Sia IV; siat 8D; SIAT8D; SIAT8-D;
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
20452, 7903
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q64692, Q92187
St8sia4
KLH conjugated synthetic peptide between 186-214 amino acids from the central region of human ST8SIA4
400 μL
Primary
Human, Mouse