missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STK38L Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA528252

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13412367

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Zebrafish (93%), Xenopus laevis (96%), Dog (99%), Chicken (98%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

STK38L Polyclonal antibody specifically detects STK38L in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

STK38L
Polyclonal
Unconjugated
Stk38l
4930473A22Rik; B230328I19; KIAA0965; Ndr2; NDR2 protein kinase; Ndr54; nuclear Dbf2-related 2; nuclear Dbf2-related kinase 2; RGD1564793; serine/threonine kinase 38 like; serine/threonine kinase 38-like; serine/threonine-protein kinase 38-like; STK38L
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23012
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9Y2H1
Stk38l
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 378 of Human STK38L
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote