Learn More
BD Anti-Streptavidin, APC-Cy™7
Beschreibung
Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet. Andere Anwendungen wurden bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung getestet oder in der Literatur angegeben.
Wirtsarten:
Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,2 mg/mL |
| Konjugat | APC-Cy7 |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |